missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Oxoid™ Blood Agar Base No. 2 (Dehydrated)

Código de producto. p-200112224
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2,5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 GR
Código de producto. Cantidad unitSize
10269522 500 g 500 GR
11439678 2,5 kg 2.50 Kg
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10269522

Marca: Thermo Scientific™ CM0271B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Cultivate and isolate fastidious pathogens and other microorganisms with this highly nutritious medium

Cultivate and isolate fastidious pathogens and other microorganisms with Thermo Scientific™ Blood Agar Base No. 2 (Dehydrated). The specially designed formulation meets the need for a nutritious blood agar which permits maximum recovery of delicate organisms without interfering with their hemolytic reactions. Without any additions, the medium can be used for short-term maintenance of stock cultures. And with the addition of blood, the medium becomes suitable for the determination of the hemolytic reactions which are important diagnostic criteria for many organisms.

La base de agar con sangre n.º 2 es una versión mejorada de la base de agar con sangre. Se trata de un medio muy nutritivo que se suele usar como medio basal para preparar agar con sangre mediante la adición de sangre. También se puede utilizar como medio de uso general sin la adición de sangre.

  • Ofrece excelentes propiedades potenciadoras del crecimiento y mejora la formación de pigmentos en bacterias cromogénicas.
  • Permite un abundante desarrollo colonial temprano en organismos exigentes, sobre todo en estreptococos y neumococos.
  • Permite determinar los patrones de reacción hemolítica con la adición de sangre desfibrinada.

No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Descripción Base de agar sangre
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 12,5 l

For Laboratory Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.