Learn More
Grant Instruments™ Bloques para su uso con CH3-150 UK y CH3-150 EU
Código de producto. 17764999
Click to view available options
Admite:
10 tubos de fondo plano
18 tubos de fondo redondo
2 tubos
23 microtubos
5 tubos de fondo plano
6 tubos
Diámetro del pocillo (métrico):
12 mm
13 mm
16 mm
25 mm
29 mm
48 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17764999
Marca: Grant Instruments™ B1013
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Grant™ interchangeable dry blocks are designed for heating and cooling. They are available in a variety of arrays for various tube sizes.
  • Thermally stabilise materials at a wide range of temperatures
  • Blocks allow fast and precise heating and cooling
  • Interchangeable for increased versatility
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Descripción Bloque con 10 orificios de 13 mm de diámetro, fondo plano
Para utilizar con (equipo) CH 3-150
Admite 10 tubos de fondo plano
No. of Places 10
Intervalo de temperatura (métrico) De 25 °C a 150 °C
Modelo B10-13
Tamaño de puerto 13 mm
Cantidad 1
Temporizador Sí
Tamaño del tubo 13 mm (Diám)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 130 x 80 x 80 mm
Fondo del pocillo (imperial) 1.2 in.
Fondo del pocillo (métrico) 30 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 13 mm
Peso con embalaje (métrico) 1,5 kg
Tensión 230 V
Frecuencia 50/60 Hz