Learn More
Fisherbrand™ Bloques para calefactores de bloques mixtos y baños secos digitales Fisherbrand™ Isotemp™
Código de producto. p-8826001 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
No. of Places:
1
21
28
42
50
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. No. of Places unitSize
15337948 42 cada uno
15347948 28 cada uno
15357948 21 cada uno
15377948 50 cada uno
15327948 1 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15337948
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con aleación de aluminio
Variedad de bloques para cualquier aplicación
  • Bloques de aleación de aluminio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific (no hay modelos compactos)
Material Aleación de aluminio
No. of Places 42
Tipo Bloque
Incluye 6 mm y 10 mm de diám.
Diámetro del pocillo (métrico) 32 x 6 mm, 21 x 10 mm de diámetro