Learn More
Sartorius Pesa de bloque
Código de producto. p-7228455 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
5 kg
10 kg
20 kg
220 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
16373156 5 kg cada uno
16393156 10 kg cada uno
16658677 20 kg cada uno
15305306 220 kg cada uno
4 options
Código de producto. 16373156
Marca: Sartorius YCW6559AC00
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las pesas de bloque M1 individuales son adecuadas para su uso en salas limpias. Fabricado con hierro fundido gris, pintado de negro.
  • Pesas de bloque OIML M1 y M2 y pesas de tonelada de hierro fundido lacado en negro
  • Densidad de 7,200 kg/m3
  • Las tolerancias cumplen con OIML R111-1
  • Se suministran en cajas de plástico de alta calidad con rosca adecuadas para su uso en salas limpias
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Masa de calibración
Peso (imperial) 13,23 lb
Clasificación OIML M1
Material Hierro fundido
Peso (métrico) 5 kg