Learn More
Sartorius Pesa de bloque
Código de producto. 16658677 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
5 kg
10 kg
20 kg
220 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
16658677 20 kg cada uno
16373156 5 kg cada uno
16393156 10 kg cada uno
15305306 220 kg cada uno
4 options
Código de producto. 16658677
Marca: Sartorius YCW7259AC00
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Las pesas de bloque M1 individuales son adecuadas para su uso en salas limpias. Fabricado con hierro fundido gris, pintado de negro.
  • Pesas de bloque OIML M1 y M2 y pesas de tonelada de hierro fundido lacado en negro
  • Densidad de 7,200 kg/m3
  • Las tolerancias cumplen con OIML R111-1
  • Se suministran en cajas de plástico de alta calidad con rosca adecuadas para su uso en salas limpias
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Masa de calibración
Peso (imperial) 45,19 lb
Clasificación OIML M1
Material Hierro fundido
Peso (métrico) 20 kg