Learn More
Invitrogen™ BLOCK-iT™ Transfection Optimization Kit
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
El kit de optimización de transfección BLOCK-iT™ está diseñado para optimizar la transfección de ARNi mediante controles de transfección y viabilidad. Cada kit contiene un oligo fluorescente BLOCK-iT™, que proporciona:
Una señal FITC fuerte y fácilmente detectable que indica la eficacia de la transfección
Modificaciones químicas para una señal celular más clara y más persistente que la que proporciona el etiquetado ARNip.
Correlación probada de la eficacia de la transfección con moléculas de ARNip Stealth RNAi™ y de ARNip tradicional
Esto hace que el oligo fluorescente BLOCK-iT™ sea un indicador ideal de la eficacia de la transfección para experimentos con ARNi. Además, el kit contiene una molécula de ARNip de control positivo Stealth RNAi™ dirigida a p53 humano y una molécula de ARNip Stealth RNAi™ Scrambled como control negativo. Para ensayar la viabilidad celular, se incluye colorante de células muertas. Este colorante tiñe las células muertas de rojo, lo que permite una fácil identificación de las células no viables en una placa de cultivo tisular. El uso conjunto de estos reactivos le permite optimizar las condiciones de transfección y tener un control positivo funcional en cada experimento con ARNi que realice.
Esto hace que el oligo fluorescente BLOCK-iT™ sea un indicador ideal de la eficacia de la transfección para experimentos con ARNi. Además, el kit contiene una molécula de ARNip de control positivo Stealth RNAi™ dirigida a p53 humano y una molécula de ARNip Stealth RNAi™ Scrambled como control negativo. Para ensayar la viabilidad celular, se incluye colorante de células muertas. Este colorante tiñe las células muertas de rojo, lo que permite una fácil identificación de las células no viables en una placa de cultivo tisular. El uso conjunto de estos reactivos le permite optimizar las condiciones de transfección y tener un control positivo funcional en cada experimento con ARNi que realice.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de control | Control de viabilidad celular, control negativo, control de transfección, control positivo |
| Formato | Kit |
| Tipo de muestra | ARN |
| Vector | pLATE |
| Para utilizar con (aplicación) | Transfección |
| Línea de productos | BLOCK-iT, ARNip Stealth RNAi |
| Tipo de producto | Kit de transfección |
| Cantidad | 1 Kit |
| Tipo de RNAi | ARNip |