missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BLNK, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16129818
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16129818 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16129818 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00029760D01P.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Sequence: MDKLNKITVPASQKLRQLQKMVHDIKNNEGGIMNKIKKLKVKAPPSVPRRDYASESPADEEQQWSDDFDSDYENPDEHSDSEMYVMPAEENADDSYEPPPVEQETRPVHPALPFARGEYIDNRSSQRHSPPFSKTLPSKPSWPSEKARLTSTLPALTALQKPQVPPKPKGLLEDEADYVVPVEDNDENYIHPTESSSPPPEKAPMVNRSTKPNSSTPASPPGTASGRNSGAWETKSPPPAAPSPLPRAGKKPTTPLKTTPVASQQNASSVCEEKPIPAERHRGSSHRQEAVQSPVFPPAQKQIHQKPIPLPRFTEGGNPTVDGPLPSFSSNSTISEQEAGVLCKPWYAGACDRKSAEEALHRSNKDGSFLIRKSSGHDSKQPYTLVVFFNKRVYNIPVRFIEATKQYALGRKKNGEEYFGSVAEIIRNHQHSPLVLIDSQNNTKDSTRLKYAVKVS

Especificaciones

Antígeno BLNK
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
génica B-cell linker
N.º de referencia del gen BC018906
Alias de gen BASH/BLNK-S/LY57/MGC111051/SLP-65/SLP65
Símbolos de los genes BLNK
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno BLNK (AAH18906.1, 1 a.a. ∼ 456 a.a) full-length human protein.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29760
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.