missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BLNK Mouse anti-Human, Clone: OTI4C9, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17669921
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17669921 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17669921 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor CF808517

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

B cell linker protein (Blnk) is a protein encoded by the Blnk gene located on chromosome 10 in humans. It is also known as SLP 65 (Src homology 2 domain-containing leukocyte protein of 65 kDa). It derives its name from being an adaptor protein in the B cell receptor signaling cascade with several supporting studies showing improper development of B cells in the absence of Blnk. Blnk undergoes tyrosine phosphorylation by Syk, a B cell receptor activated kinase, which provides a platform for interaction of signaling intermediaries such as the Vav GEF and Grb2.

Especificaciones

Antígeno BLNK
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4C9
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica BLNK
N.º de referencia del gen Q8WV28
Alias de gen AGM4, BASH, BLNK-S, LY57, SLP-65, SLP65, bca
Símbolos de los genes BLNK
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-292 of human BLNK produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29760
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.