Learn More
BLNK Monoclonal Antibody (OTI2B2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Origene Technologies TA808522S
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17579853
  • 242.00€ / 30 microlitros
Descripción
BLNK Monoclonal antibody specifically detects BLNK in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
BLNK
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q6UX39
Mouse
Affinity chromatography
RUO
401138
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG1
Western Blot
OTI2B2
Unconjugated
AMTN
AGM4; B cell adaptor containing SH2 domain; B cell linker; B cell linker protein; BASH; bca; B-cell activation; B-cell adapter containing a SH2 domain protein; B-cell adapter containing a Src homology 2 domain protein; B-cell linker; B-cell linker protein; Blnk; BLNK-S; Cytoplasmic adapter protein; LY57; Ly-57; lymphocyte antigen 57; Lyw-57; MGC111051; SLP65; Slp-65; Src homology [SH2] domain-containing leukocyte protein of 65 kD; Src homology 2 domain-containing leukocyte protein of 65 kDa
Full length human recombinant protein of human AMTN produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Certificados
Promociones
Promociones
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.