Learn More
BLIMP1/PRDM1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Código de producto. 18392333
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18392333 100 μg 100 microlitros
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18392333
Marke: Bio-Techne NBP317184100UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
BLIMP1/PRDM1 Polyclonal antibody specifically detects BLIMP1/PRDM1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno BLIMP1/PRDM1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.04 to 0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulación PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Alias de gen Beta-interferon gene positive regulatory domain I-binding factor, beta-interferon gene positive-regulatory domain I binding factor, BLIMP-1, BLIMP1MGC118925, blmp-1, B-lymphocyte-induced maturation protein 1, MGC118922, MGC118923, Positive regulatory domain I-binding factor 1, PR domain containing 1, with ZNF domain, PR domain zinc finger protein 1, PR domain-containing protein 1, PRDI-BF1MGC118924, PRDI-binding factor 1, PRDI-binding factor-1, PR-domain zinc finger protein 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: VGTTLAAPKCNSSTVRFQGLAEGTKGTMKMDMEDADMTLWTEAEFEEKCTYIVNDHPWDSGADGGTSVQAEASLPRNLLFKYATN
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Chromatin Research, Cytokine Research, Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Innate Immunity, Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 639
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.