Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para BLC/CXCL13 humano
Código de producto. p-7230963
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
15444963 96 pruebas 1 set
17175409 5 × 96 pruebas cada uno
18547814 10 x 96 pruebas paquete de 10
3 options
Código de producto. 15444963
Marca: Invitrogen™ EHCXCL13
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para BLC/CSCL13 humano (BLC humano) cuantifica BLC humano en suero, plasma o medio de cultivo celular humano. El ensayo reconocerá exclusivamente el BLC humano natural y recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para la BLC humana está diseñado para calcular la cantidad del objetivo que se une entre un par de anticuerpos emparejados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
El quimioatrayente de linfocitos B, clonado independientemente y denominado Angie, es una quimiocina CXC que se expresa con gran intensidad en los folículos del bazo, los ganglios linfáticos y las placas de Peyer. Promueve preferentemente la migración de linfocitos B (en comparación con las células T y los macrófagos), aparentemente estimulando la entrada de calcio y la quimiotaxis de las células que expresan el receptor del linfoma de Burkitt 1 (BLR-1). Por lo tanto, puede funcionar en la recepción de linfocitos B en los folículos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso O43927
Intervalo del ensayo 1,37-1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 1,5 pg
Intervalo de calibración De 1,5 pg/ml a 1000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Receptores y factores de crecimiento
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: Angiogenina humana, BDNF, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, Il-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, Il-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, Il-12 p70, IL- 12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina, MCP- 1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 10563
Símbolo de gen CXCL13
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inflamación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo ANGIE, ANGIE2, BCA-1, BCA1, BLC, BLR1L, SCYB13
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min