Learn More
Brand™ Pipetas graduadas de vidrio sódico-cálcico Blaubrand™
Código de producto. 11808271 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
:
Capacidad: 10 ml; naranja
Código de producto.
11808271 Capacidad: 10 ml; naranja
1 options
Código de producto. 11808271
Marca: Brand™ 27713
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™. Las pipetas graduadas de vidrio sódico-cálcico BRAND™ Blaubrand™ cuentan con certificación de DIN EN ISO 835 y están calibradas para administrar.
  • Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™
  • Certificado DIN EN ISO 835
  • Teclee 3 (cero en la parte superior)
  • Calibrados para administrar (TD, Ex)
  • Tiempo de espera: 5 segundos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibrado
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 835
Clase AS
Material Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Color de graduación Azul
Graduaciones 0,1 ml
Cantidad 12/paq.
Tolerancia 0,1 ml
Volumen (métrico) 10 ml
Longitud (métrico) 360 mm
Tipo Pipeta graduada