Learn More
BRAND™ Matraz aforado Blaubrand™ PURprotect™ de vidrio de borosilicato de clase A recubierto
Tienda Brand ProductosDescripción
- Fabricado con vidrio de borosilicato
- Cumple con las normas DIN EN ISO 1042.
- Calibrado para contener (TC, In).
- El recubrimiento PUR envuelve los matraces aforados como una piel protectora. En caso de rotura, el revestimiento de seguridad ayuda a contener los fragmentos de vidrio.
- En comparación con los matraces de vidrio sin revestimiento, la carga electrostática no aumenta.
- El revestimiento de color azul claro facilita la distinción óptica.
- La temperatura máxima de funcionamiento en calor seco es de 135 °C (tiempo de exposición < 30 min).
- La esterilización en autoclave frecuente a 121 °C reduce la protección contra salpicaduras.
- Limpiar hasta un máximo de 95 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Calibrado «para contener» |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Color | Transparente con recubrimiento azul claro |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Estilo de cuello | Estrecha |
| N.º por caja | 2 unidad |
| Tolerancia | ±0,1 ml |
| Clase | A |
| Mostrar más |