Learn More
BRAND™ Matraz aforado Blaubrand™ PURprotect™ de vidrio de borosilicato de clase A recubierto
Código de producto. 10440285 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño del tapón:
14/23
19/26
24/29
Estilo de cuello:
Ancha
Estrecha
Tolerancia:
±0,15 ml
±0,1 ml
±0,4 ml
± 0,25 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 10440285
Marca: BRAND™ 36548
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con los estándares DIN EN ISO1042. El matraz aforado de vidrio de borosilicato de clase A recubierto BRAND Blaubrand™ PURprotect™ ayudará a contener los fragmentos de vidrio en caso de rotura gracias a su funda protectora. En comparación con los matraces de vidrio sin revestimiento, la carga electrostática no aumenta. El revestimiento de color azul claro facilita la distinción óptica.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato
  • Cumple con las normas DIN EN ISO 1042.
  • Calibrado para contener (TC, In).
  • El recubrimiento PUR envuelve los matraces aforados como una piel protectora. En caso de rotura, el revestimiento de seguridad ayuda a contener los fragmentos de vidrio.
  • En comparación con los matraces de vidrio sin revestimiento, la carga electrostática no aumenta.
  • El revestimiento de color azul claro facilita la distinción óptica.
  • La temperatura máxima de funcionamiento en calor seco es de 135 °C (tiempo de exposición < 30 min).
  • La esterilización en autoclave frecuente a 121 °C reduce la protección contra salpicaduras.
  • Limpiar hasta un máximo de 95 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Calibrado «para contener»
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Material del cierre Polipropileno
Color Transparente con recubrimiento azul claro
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Vidrio de borosilicato
Estilo de cuello Ancha
N.º por caja 2 unidad
Tolerancia ±0,1 ml
Clase A
Tamaño del tapón 14/23