Learn More
BRAND™ Pipetas con perilla de vidrio de una marca BLAUBRAND™, clase A, USP, certificadas
Tienda Brand ProductosDescripción
- Fabricada con AR-GLAS™
- La geometría de flujo optimizada en la punta garantiza una dispensación fiable de líquidos desde la pipeta
- Bordes pulidos al fuego para una mayor durabilidad
- Disponibles en todos los tamaños ISO de 0,5 a 100 ml
- Se suministran con número de lote y un certificado de lote USP adjunto en el embalaje original
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | USP |
| Clase | A |
| Material | AR-GLAS™ |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Graduado | No |
| Color | Black |
| Volumen (métrico) | 0,5 ml |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Tipo | Pipeta con perilla |
| Desechables | Reusable |
| Mostrar más |