Learn More
BRAND™ Pipetas con perilla de vidrio de una marca BLAUBRAND™, clase A, USP, certificadas
Código de producto. 15208918 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 ml
1 ml
2 ml
3 mL
4 ml
5 ml
7 ml
15 ml
25 ml
40 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15208918 7 ml paquete de 6
15338207 0,5 ml paquete de 12
15188254 1 ml paquete de 12
15121607 2 ml paquete de 12
15214069 3 mL paquete de 6
15181627 4 ml paquete de 6
15181307 4 ml cada uno
15197655 5 ml cada uno
15128264 15 ml paquete de 6
15198254 25 ml paquete de 6
15379212 40 ml paquete de 6
15111677 100 ml paquete de 6
12 options
Código de producto. 15208918
Marca: BRAND™ 30609
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El esmalte azul de alto contraste ofrece una combinación óptima de resistencia y legibilidad
  • Fabricada con AR-GLAS™
  • La geometría de flujo optimizada en la punta garantiza una dispensación fiable de líquidos desde la pipeta
  • Bordes pulidos al fuego para una mayor durabilidad
  • Disponibles en todos los tamaños ISO de 0,5 a 100 ml
  • Se suministran con número de lote y un certificado de lote USP adjunto en el embalaje original
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP
Clase A
Material AR-GLAS™
Esterilidad Non-sterile
Graduado No
Color Green
Volumen (métrico) 7 ml
Longitud (métrico) 400 mm
Tipo Pipeta con perilla
Desechables Reusable
Para utilizar con (equipo) Pipet Controller