Learn More
BRAND™ Pipetas con perilla de vidrio de una marca Uno BLAUBRAND™, clase A, con certificado
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 ml
15 ml
25 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fabricada con AR-GLAS™
- La geometría de flujo optimizada en la punta garantiza una dispensación fiable de líquidos desde la pipeta
- Bordes pulidos al fuego para una mayor durabilidad
- Disponibles en todos los tamaños ISO de 0,5 a 100 ml
- Se entrega con certificado de conformidad USP individual
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | USP |
| Clase | A |
| Material | AR-GLAS™ |
| Volumen (métrico) | 15 ml |
| Tipo | Pipeta con perilla |