Learn More
BRAND™ Pipetas de perilla de marca Uno Blaubrand™, con certificado
Código de producto. 15801475 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
2,5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15801475
Marca: BRAND™ 929703
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pipetas volumétricas una de clase AS fabricadas de vidrio sódico-cálcico con marcado 1 y graduación azul. Se entrega con certificado de conformidad individual.
  • Pipetas volumétricas, clase AS, vidrio sódico-cálcico, marcado 1, graduación azul
  • Blaubrand™ DIN EN ISO 648
  • Marcado DE-M con número de lote
  • Graduaciones e inscripciones en esmalte azul con mucho contraste. Calibradas para administrar (Ex)
  • Todas las pipetas volumétricas Blaubrand™ se suministran con el número de lote y un certificado de lote por paquete externo del fabricante (hasta 2 ml: 12 cilindros, por encima de 2 ml: 6 cilindros por paquete)
  • Se entrega con certificado de conformidad individual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 648
Clase AS
Material AR-GLAS™
Tiempo mín. de flujo 5 s
Tolerancia 0,01 mL
Color Naranja
Volumen (métrico) 2 ml
Longitud (métrico) 330 mm
Tipo Pipetas con perilla de una marca