Learn More
BRAND™ Pipetas con perilla y con una marca Blaubrand™
Código de producto. p-8000813 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
2,5 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
12 PCS
6 PCS
paquete de 6
Código de producto. 11303854
Marca: BRAND™ 29702
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pipetas volumétricas exclusivas de clase AS fabricadas con vidrio sodocálcico con marcado 1 y graduación en azul, con un volumen de 20 ml, una tolerancia de 0.03 ± ml y una longitud total de 510 ± 10 mm.
  • Pipetas volumétricas, clase AS, vidrio sódico-cálcico, marcado 1, graduación azul
  • Blaubrand™  DIN EN ISO 648
  • Marcado DE-M con número de lote 
  • Graduaciones e inscripciones en esmalte azul con mucho contraste
  • Calibradas para administrar (Ex)
  • Todas las pipetas volumétricas Blaubrand™ se suministran con el número de lote y un certificado de lote por paquete externo del fabricante (hasta 2 ml: 12 cilindros, por encima de 2 ml: 6 cilindros por paquete)
  • También disponible con certificado individual o certificado de calibración DAkkS (antes DKD)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 648
Clase AS
Tiempo mín. de flujo 5 s
Cantidad 12/paq.
Color Azul
Volumen (métrico) 1 ml
Longitud (métrico) 300 mm
Tipo Pipetas con perilla de una marca