Learn More
BRAND™ Matraces aforados de vidrio BLAUBRAND™, clase A, con certificado
Código de producto. 15264998 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
25 ml
50 ml
200 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15264998
Marca: BRAND™ 956978
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Indispensable para la preparación de diluciones y soluciones estándar. Se entrega con certificado individual de conformidad con la USP.
  • Incluye tapón de vidrio con punta de goteo
  • La impresión de esmalte azul en contraste con la de los matraces transparentes garantiza una combinación óptima de resistencia y legibilidad
  • Disponibles en todos los tamaños ISO de 5 a 2000 ml
  • Disponibles en color transparente y ámbar
  • Fabricado con un bajo coeficiente de expansión, vidrio de borosilicato 3.3 químicamente resistente
  • Se entrega con certificado individual de conformidad con la USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP
Color Transparente
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Vidrio
Clase A
Tamaño del tapón NS 12/21