Learn More
BRAND™ Pipetas con perilla de clase AS USP Blaubrand™ Eterna™, con certificado
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fabricadas con vidrio sodocálcico AR-GLAS™.
- DIN EN ISO 648. Calibradas para administrar (TD, Ex).
- Tiempo de espera, 5 segundos.
- Se suministra con número de lote y un certificado de lote por unidad de embalaje del fabricante.
- Se entrega con certificado de conformidad USP individual
Especificaciones
Especificaciones
Calibración | Para el suministro |
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 648, DIN 12691 |
Clase | AS |
Material | AR-GLAS™, Vidrio sodocálcico |
Graduado | Sí |
Color de graduación | Ámbar |
Tipo de graduación | Marcado DE-M |
Tolerancia | 0,010 mL |
Color | Naranja |
Volumen (métrico) | 2 ml |
Mostrar más |
Título del producto
BRAND™ Pipetas con perilla de clase AS USP Blaubrand™ Eterna™, con certificado >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido