Learn More
BRAND™ Pipetas con perilla de clase AS Blaubrand™ Eterna™, con certificado de lote
Tienda Brand ProductosDescripción
- Fabricadas con vidrio sodocálcico AR-GLAS™.
- DIN EN ISO 648. Calibradas para administrar (TD, Ex).
- Tiempo de espera, 5 segundos.
- Se suministra con número de lote y un certificado de lote por unidad de embalaje del fabricante.
- Pedido total entregado de un lote (en la medida de lo posible)
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Para el suministro |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 648, DIN 12691 |
| Clase | AS |
| Material | AR-GLAS™, Vidrio sodocálcico |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Ámbar |
| Tipo de graduación | Marcado DE-M |
| Tolerancia | 0,015 mL |
| Color | Blanco |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| Mostrar más |