Learn More
BRAND™ Matraces aforados de clase A ETERNA™ Blaubrand™ Código de producto.: 15865532
Fecha estimada de envoi: 07-10-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.10€
    47.05€ / cada uno
    Ahorro 10.05€
    17% Descuento
Solo quedan null
Añadir a la cesta
BRAND™ Matraces aforados de clase A ETERNA™ Blaubrand™
Código de producto. 15865532 Tienda Brand Productos
100 ml, cada uno
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
100 ml
250 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15865532
Marca: BRAND™ 936849
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.10€
    47.05€ / cada uno
    Ahorro 10.05€
    17% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-10-2025
Añadir a la cesta
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con los estándares DIN EN ISO 1042. Calibrado para contener una cantidad precisa de líquido a una temperatura específica. Incluye tapón de polipropileno y marcado DE-M. Se entrega con certificado individual de conformidad.
  • Matraz aforado de clase A
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Cumple con las normas DIN e ISO 1042
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
  • Incluye tapón de polipropileno y marcado DE-M
  • Se entrega con certificado individual de conformidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Calibrado «para contener»
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Material del cierre Polipropileno
Color Transparente
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato
Límite de error ±0,1 ml
Estilo de cuello Estrecha
Graduated Sí
Clase A
Tipo de tapón Tapón
Tamaño del tapón 14/23
Título del producto
BRAND™ Matraces aforados de clase A ETERNA™ Blaubrand™ >