Learn More
Brand™ Matraz aflorado de vidrio de borosilicato de clase A con tapón de polipropileno BLAUBRAND™ ETERNA™, con certificado
Tienda Brand ProductosDescripción
- Fabricación en vidrio de borosilicato (Boro 3.3)
- Tapón de poliestireno
- Marcas de graduación en ámbar
- Calibrado para contener (TC, In)
- DIN EN ISO 1042
- Se suministra con número de lote y certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante.
- Se entrega con certificado individual de conformidad con la USP
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Calibrado «para contener» |
| Certificaciones/conformidad | Certificado individual y de lotes de la USP, DIN EN ISO 1042 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Límite de error | ±0,04 ml |
| N.º por caja | 2 unidad |
| Graduated | Sí |
| Clase | A |
| Mostrar más |