Descripción
- Fabricado con vidrio de borosilicato.
- El reborde granulado evita el deslizamiento cuando está suspendido mediante una abrazadera.
- Cumple con las normas DIN e ISO 1042.
- Calibrado para contener (TC, In)
- Número de lote y certificado individual incluidos.
- Certificado de calibración Dakks disponible previa solicitud.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042. Calibrado para contener (TC, In). Incluye certificado DAkkS |
| Descripción | Marca superior/inferior: 0,35 mL |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Junta cónica estándar | NS 12/21 |
| Clase | A |