Learn More
BRAND™ Matraces aforado de vidrio borosilicatado de clase A con tapón de cristal Blaubrand™
Código de producto. 12085312 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
20 ml
25 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Tamaño del tapón:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Estilo de cuello:
Ancha
Estrecha
Tamaño de la unidad:
1 PCS
100 GR
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Estilo de cuello unitSize
12085312 250 ml 14/23 Estrecha 2 PCS
10759852 1000 ml 24/29 Estrecha 1 PCS
11834020 100 ml 14/23 Estrecha 2 PCS
11718148 10 ml 10/19 Ancha 2 PCS
11643209 50 ml 14/23 Ancha 100 GR
11824020 25 ml 10/19 Estrecha paquete de 2
11868361 5 ml 10/19 Ancha 2 PCS
11814020 20 ml 10/19 Estrecha 2 PCS
11844120 20 ml 12/21 Ancha 2 PCS
10004241 2000 ml 29/32 Estrecha cada uno
10315381 5 l 34/35 Estrecha cada uno
11834120 500 ml 19/26 Estrecha 2 PCS
11898361 200 ml 14/23 Estrecha 2 PCS
11888361 100 ml 12/21 Estrecha 2 PCS
11878361 50 ml 12/21 Estrecha paquete de 2
12095312 25 ml 12/21 Ancha 2 PCS
16 options
Código de producto. 12085312
Marca: BRAND™ 37262
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con los estándares DIN EN ISO 1042. El matraz aforado de clase A con tapón de vidrio BRAND™ Blaubrand™ está disponible tanto en opciones de cuello estrecho como de cuello ancho en una gran variedad de tamaños. El marcado DE-M en el cuello proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen.
  • Matraz aforado de clase A
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Cumple con las normas DIN e ISO 1042
  • Certificado de calibración DAkkS disponible previa solicitud
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
  • El marcado DE-M proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen
  • Tapón de vidrio incluido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Calibrado «para contener»
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Material del cierre Vidrio
Color Transparente
Descripción Marcado DE-M
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio de borosilicato
Límite de error ±0,15 mL
Estilo de cuello Estrecha
N.º por caja 2/Paq.
Graduated Sí
Clase A
Tamaño del tapón 14/23