Learn More
BRAND™ Matraces aforado de vidrio borosilicatado de clase A con tapón de cristal Blaubrand™
Tienda Brand ProductosDescripción
- Matraz aforado de clase A
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Cumple con las normas DIN e ISO 1042
- Certificado de calibración DAkkS disponible previa solicitud
- Calibrado para contener (TC, In)
- Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
- El marcado DE-M proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen
- Tapón de vidrio incluido
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Calibrado «para contener» |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
| Material del cierre | Vidrio |
| Color | Transparente |
| Descripción | Marcado DE-M |
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Límite de error | ±0,04 ml |
| Estilo de cuello | Estrecha |
| N.º por caja | 2/pack |
| Mostrar más |