Learn More
BRAND™ Matraz aflorado de vidrio de borosilicato de clase A BLAUBRAND™ con tapón de polipropileno, con certificado de lote
Tienda Brand Productos
Click to view available options
:
Capacidad: 20 mL
Descripción
- Matraz aforado de clase A
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Cumple con las normas DIN e ISO 1042
- Certificado de calibración DAkkS disponible previa solicitud
- Calibrado para contener (TC, In)
- Hay opciones de cuello estrecho y ancho en una variedad de tamaños
- El marcado DE-M proporciona una rápida y exacta comprobación del volumen
- Tapón de polipropileno incluido
- Pedido total entregado de un lote (en la medida de lo posible)
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Calibrado «para contener» |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Color | Transparente |
| Descripción | Marcado DE-M |
| Capacidad (métrico) | 20 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Límite de error | ±0,04 ml |
| Estilo de cuello | Estrecha |
| N.º por caja | 2/pack |
| Mostrar más |