Descripción
- Fabricación de AR-GLAS™
- Clase A, marcado DE-M
- Límites de error y subdivisión según DIN 12689
- Calibrado para contener (TC, In)
- Todas las pipetas graduadas BLAUBRAND™ se suministran con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante.
- A petición también disponible con certificado individual, certificado individual USP o certificado de calibración DAkkS.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±0,001 ml |
| Calibrado | Sí |
| Calibración | Para el almacenamiento |
| Certificaciones/conformidad | DIN 12689 |
| Clase | A |
| Material | AR-GLAS™ |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Azul |
| Graduaciones | 0,001 mL |
| Cantidad | 12/paq. |
| Mostrar más |