Learn More
BRAND™ Microburetas de vidrio de borosilicato BLAUBRAND™ con husillo de PTFE
Código de producto. p-8003527 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 ml
5 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10672441 2 ml paquete de 2
11864050 5 ml paquete de 2
10018500 10 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10672441 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 24595
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con vidrio de borosilicato. Las buretas de vidrio de borosilicato BRAND™ Blaubrand™ con husillo de PTFE están calibradas para suministrar contenidos que corresponden a un volumen especificado.
  • Hechos de vidrio de borosilicato (Boro 3.3. Conforme a DIN EN ISO 385)
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
  • Patrón de Bang
  • Tiras Schellbach
  • Incluye llave de paso intercambiable de la válvula de aguja con husillo de PTFE
  • Incluye soporte.
  • Todas las buretas BLAUBRAND™ se suministran con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante
  • Previa solicitud también hay disponible certificado individual, un certificado individual UPS o un certificado de calibración de DAkkS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 ml
Longitud (métrico) 660 mm
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,01 ml
Incluye Tiras Schellbach
Llaves de paso Lateral
Material de la llave de paso Vidrio
Tolerancia ±0,01 ml
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385