Learn More
BRAND™ Matraz aforado de vidrio de borosilicato de clase A BLAUBRAND™ con tapón de polipropileno, con certificado
Código de producto. 15895532 Tienda Brand Productos
Click to view available options
:
Capacidad: 10000 ml
Código de producto. 15895532
Marca: BRAND™ 937236
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato 3.3. Calibrado para contener (TC, In) Se suministra con certificado y número de lote. Se entrega con certificado individual de conformidad.
  • Fabricación en vidrio de borosilicato (Boro 3.3)
  • Tapón de poliestireno
  • Graduaciones en azul
  • Marcado DE-M
  • DIN EN ISO 1042
  • Se entrega con certificado individual de conformidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para contener (TC, In)
Certificaciones/conformidad Calibración DAkkS
Material del cierre Polipropileno
Color Transparente
Capacidad (métrico) 10 l
Material Vidrio de borosilicato
Límite de error ±2 ml
N.º por caja 1 unidad
Tolerancia ±2 ml
Clase A
Tamaño del tapón 45/40