Learn More
BRAND™ Matraz aforado de vidrio de borosilicato de clase A con tapón de vidrio BLAUBRAND™, con certificado de lote
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato de clase A.
- Cumple con las normas DIN e ISO 1042.
- Calibrado «para contener» (TC, pulgadas)
- Tapón de vidrio incluido.
- El marcado DE-M facilita la comprobación del volumen.
- Pedido total entregado de un lote (en la medida de lo posible)
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Calibrado «para contener» |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042, certificado de lotes de la USP, certificado individual de la USP previa solicitud. |
| Material del cierre | Vidrio |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Límite de error | ± 0,02 ml de la USP |
| N.º por caja | 2 unidad |
| Clase | A |
| Tamaño del tapón | 10/19 |