Learn More
BRAND™ Matraz aforado de vidrio de borosilicato de clase A USP con tapón de vidrio BLAUBRAND ™, con certificado
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
20 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Description
- Fabricados con vidrio de borosilicato de clase A.
- Cumple con las normas DIN e ISO 1042.
- Calibrado «para contener» (TC, pulgadas)
- Tapón de vidrio incluido.
- El marcado DE-M facilita la comprobación del volumen.
- Se entrega con certificado individual de conformidad con la USP
Spezifikation
Spezifikation
| Calibración | Calibrado «para contener» |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042, certificado de lotes de la USP, certificado individual de la USP previa solicitud. |
| Material del cierre | Vidrio |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Límite de error | ± 0,02 ml de la USP |
| N.º por caja | 2 unidad |
| Clase | A |
| Tamaño del tapón | 10/19 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction