Learn More
BRAND™ Matraz aforado de vidrio de borosilicato de clase A USP con tapón de vidrio BLAUBRAND ™, con certificado
Código de producto. 15492383 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
20 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15492383 10 ml cada uno
15422393 20 ml cada uno
15442413 100 ml cada uno
3 options
Código de producto. 15492383
Marca: BRAND™ 956973
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio de borosilicato de clase A y cumplen con los estándares DIN EN ISO 1042. El marcado DE-M facilita la comprobación del volumen. Se entrega con certificado individual de conformidad con la USP.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de clase A.
  • Cumple con las normas DIN e ISO 1042.
  • Calibrado «para contener» (TC, pulgadas)
  • Tapón de vidrio incluido.
  • El marcado DE-M facilita la comprobación del volumen.
  • Se entrega con certificado individual de conformidad con la USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Calibrado «para contener»
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042, certificado de lotes de la USP, certificado individual de la USP previa solicitud.
Material del cierre Vidrio
Color Transparente
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Vidrio de borosilicato
Límite de error ± 0,02 ml de la USP
N.º por caja 2 unidad
Clase A
Tamaño del tapón 10/19