Learn More
BRAND™ Matraz aforado de vidrio de borosilicato de clase A de la USP Blaubrand™, con certificado
Código de producto. 15871198 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15871198
Marca: BRAND™ 956954
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio de borosilicato de clase A y cumplen con los estándares DIN EN ISO 1042. Incluye tapón de polipropileno. El marcado DE-M facilita la comprobación del volumen. Se entrega con certificado individual de conformidad con la USP.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de clase A.
  • Cumple con las normas DIN e ISO 1042.
  • Tapón de polipropileno incluido.
  • El marcado DE-M facilita la comprobación del volumen.
  • Calibrado «para contener» (TC, in)
  • Se entrega con certificado individual de conformidad con la USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Calibrado «para contener»
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042, certificado de lotes de la USP, certificado individual de la USP previa solicitud
Material del cierre Polipropileno
Color Transparente
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Límite de error ±0,50 ml
N.º por caja 1 unidad
Clase A
Tamaño del tapón 29/32