Learn More
BRAND™ Matraz aforado de vidrio de borosilicato de clase A de la USP Blaubrand™, con certificado
Tienda Brand ProductosDescripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato de clase A.
- Cumple con las normas DIN e ISO 1042.
- Tapón de polipropileno incluido.
- El marcado DE-M facilita la comprobación del volumen.
- Calibrado «para contener» (TC, in)
- Se entrega con certificado individual de conformidad con la USP
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Calibrado «para contener» |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042, certificado de lotes de la USP, certificado individual de la USP previa solicitud |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 200 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Límite de error | ±0.10 ml |
| N.º por caja | 2 unidad |
| Clase | A |
| Tamaño del tapón | 14/23 |