Learn More
BRAND™ Matraz aforado de vidrio de borosilicato de clase A de la USP Blaubrand™, con certificado
Código de producto. 15821198 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15821198 50 ml cada uno
15801158 5 mL cada uno
15801198 10 ml cada uno
10834011 25 ml cada uno
15831198 100 ml cada uno
15841198 200 ml cada uno
15851198 250 ml cada uno
15861198 500 ml cada uno
13419366 1000 ml cada uno
15871198 2000 ml cada uno
10 options
Código de producto. 15821198
Marca: BRAND™ 956948
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio de borosilicato de clase A y cumplen con los estándares DIN EN ISO 1042. Incluye tapón de polipropileno. El marcado DE-M facilita la comprobación del volumen. Se entrega con certificado individual de conformidad con la USP.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de clase A.
  • Cumple con las normas DIN e ISO 1042.
  • Tapón de polipropileno incluido.
  • El marcado DE-M facilita la comprobación del volumen.
  • Calibrado «para contener» (TC, in)
  • Se entrega con certificado individual de conformidad con la USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Calibrado «para contener»
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042, certificado de lotes de la USP, certificado individual de la USP previa solicitud
Material del cierre Polipropileno
Color Transparente
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Vidrio de borosilicato
Límite de error ±0,03 ml
N.º por caja 2 unidad
Clase A
Tamaño del tapón 10/19