Learn More
BRAND™ Matraz aforado de vidrio de borosilicato de clase A de la USP Blaubrand™, con certificado Código de producto.: 15801158
BRAND™ Matraz aforado de vidrio de borosilicato de clase A de la USP Blaubrand™, con certificado
Código de producto. 15801158 Tienda Brand Productos
5 mL, cada uno
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15801158
Marca: BRAND™ 956938
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricadas con vidrio de borosilicato de clase A y cumplen con los estándares DIN EN ISO 1042. Incluye tapón de polipropileno. El marcado DE-M facilita la comprobación del volumen. Se entrega con certificado individual de conformidad con la USP.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de clase A.
  • Cumple con las normas DIN e ISO 1042.
  • Tapón de polipropileno incluido.
  • El marcado DE-M facilita la comprobación del volumen.
  • Calibrado «para contener» (TC, in)
  • Se entrega con certificado individual de conformidad con la USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Calibrado «para contener»
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042, certificado de lotes de la USP, certificado individual de la USP previa solicitud
Material del cierre Polipropileno
Color Transparente
Capacidad (métrico) 5 mL
Material Vidrio de borosilicato
Límite de error ±0,020 ml
N.º por caja 2 unidad
Clase A
Tamaño del tapón 10/19
Título del producto
BRAND™ Matraz aforado de vidrio de borosilicato de clase A de la USP Blaubrand™, con certificado >