Learn More
BRAND™ Frascos de vidrio borosilicatado de densidad calibrada BLAUBRAND™
Código de producto. p-8000978 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10663561
Marca: BRAND™ 43308
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Frasco de densidad calibrado fabricado con vidrio de borosilicato que resulta ideal para su uso en la mayoría de entornos de investigación, científicos y de otro tipo.
  • Frasco de densidad calibrada fabricado con vidrio de borosilicato
  • Conforme a DIN ISO 3507, tipo Gay-Lussac
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • Incluye certificado individual
  • Tapón NS 10/19 con capilar
  • Parte superior del tapón nivelada y pulida
  • El volumen en cm³ se indica con una precisión de 3 decimales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad Paquete de 2
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Frasco de densidad calibrada