Learn More
BRAND™ Frascos de vidrio borosilicatado de densidad calibrada BLAUBRAND™
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Frasco de densidad calibrada fabricado con vidrio de borosilicato
- Conforme a DIN ISO 3507, tipo Gay-Lussac
- Calibrado para contener (TC, In)
- Incluye certificado individual
- Tapón NS 10/19 con capilar
- Parte superior del tapón nivelada y pulida
- El volumen en cm³ se indica con una precisión de 3 decimales
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | Paquete de 1 |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Frasco de densidad calibrada |