Learn More
BRAND™ Microbureta con patrón de Bang BLAUBRAND™
Código de producto. 15201929 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 ml
5 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15201929 10 ml paquete de 2
15281919 2 ml paquete de 2
15291919 5 ml paquete de 2
3 options
Código de producto. 15201929
Marca: BRAND™ 24269
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con llave de paso de la válvula de aguja recta intercambiable con husillo de PTFE (llave de PTFE en la llave de paso intermedia)
  • Clase AS
  • Vidrio Boro 3.3
  • Conforme a DIN EN ISO 385
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
  • Tiras Schellbach
  • Todas las buretas BLAUBRAND™ se suministran con número de lote y un certificado de lote incluido por paquete
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Capacidad (métrico) 10 ml
    Material Vidrio de borosilicato
    Graduaciones 0,02 ml
    N.° por paquete 2
    Llaves de paso Recto
    Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
    Tolerancia ±0,02 ml
    Class Clase AS
    Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385, USP