Learn More
BRAND™ Bureta automática BLAUBRAND™ con frasco y llave de paso de la válvula de aguja con husillo de PTFE
Código de producto. 10491331 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10491331
Marca: BRAND™ 22530
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La bureta automática de patrón de Pellet incluye un frasco de vidrio sodocálcico de 2000 ml. Las graduaciones están dentro de los límites de error definidos por DIN e ISO y llevan la marca DE-M.
  • Fabricación en vidrio de borosilicato (Boro 3.3) según DIN EN ISO 385.
  • Calibradas para administrar (TD, Ex).
  • Tira Schellbach.
  • Incluye llave de paso de la válvula de aguja con husillo de PTFE.
  • Puesta a cero automática.
  • Altura total aprox. 1 m, incluido el frasco de 2000 ml de vidrio sodocálcico
  • Todas las buretas automáticas BLAUBRAND™ se suministran con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante.
  • A petición también disponible con certificado individual, certificado individual USP o certificado de calibración DAkkS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Para utilizar con (equipo) Frasco, llave de paso de la válvula de aguja, husillo de PTFE
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,05 ml
Incluye Frasco
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tolerancia ±0,05 ml
Tipo Bureta automática
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385, USP