Learn More
BRAND™ Bureta automática BLAUBRAND™ con frasco y llave de paso intermedia
Código de producto. 10180561 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10180561 50 ml cada uno
10110471 10 ml cada uno
10653181 25 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10180561 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 22768
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La bureta automática de patrón de Pellet incluye un frasco de vidrio sodocálcico de 2000 ml y llave de PTFE de llave de paso de aguja lateral Schellbach. Las graduaciones están dentro de los límites de error definidos por DIN e ISO y llevan la marca DE-M.
  • Fabricación en vidrio de borosilicato (Boro 3.3) según DIN EN ISO 385.
  • Calibradas para administrar (TD, Ex).
  • Tira Schellbach.
  • Incluye llave de paso de la válvula de aguja con husillo de PTFE (llave de paso intermedia con llave de PTFE).
  • Puesta a cero automática.
  • Llave de paso intermedia 4 NS/19 para recircular el líquido residual.
  • Altura total aprox. 1 m, incluido el frasco de 2000 ml (vidrio sodocálcico).
  • Todas las buretas automáticas BLAUBRAND™ se suministran con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante.
  • A petición también disponible con certificado individual, certificado individual USP o certificado de calibración DAkkS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Para utilizar con (equipo) Frasco, llave de paso de la válvula de aguja, husillo de PTFE
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,1 ml
Material de la llave de paso PTFE
Tolerancia ±0,05 ml
Tipo Bureta automática
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385