Descripción
- Fabricado en vidrio de cal soda AR-GLAS™.
- Cumple con las normas DIN e ISO 648.
- Marcado DE-M
- Clase AS
- Calibradas para administrar (TD, Ex). Tiempo de espera, 5 segundos.
- Incluye certificado de lote USP.
- Certificado individual de USP disponible bajo solicitud.
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Para el suministro |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 648, certificado de lote USP |
| Clase | AS |
| Material | AR-GLAS™, Vidrio sodocálcico |
| Graduado | Sí |
| Tipo de graduación | Marcado DE-M de marca uno |
| Tolerancia | ±0,02 ml |
| Color | Negro |
| Volumen (métrico) | 9 ml |
| Longitud (métrico) | 440 mm |