Learn More
BRAND™ Pipeta con perilla con marca 2 Blaubrand™ AR-Glas™, con certificado
Código de producto. 15895522 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15895522 25 ml cada uno
15814968 1 ml cada uno
15824968 2 ml cada uno
15834968 3 ml cada uno
15844968 5 ml cada uno
15854968 10 ml cada uno
15864968 15 ml cada uno
15874968 20 ml cada uno
15805532 50 ml cada uno
9 options
Código de producto. 15895522
Proveedor: BRAND™ 929735
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio sodocálcico AR-GLAS™. Las pipetas con perilla de 2 marcas BRAND™ Blaubrand™ AR-Glas™ incluyen marcado DE-M en esmalte azul. Se entrega con certificado de conformidad individual.
  • Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™
  • Marca 2 con marcado DEM en esmalte azul
  • Clase AS
  • Certificado DIN EN ISO 648
  • Calibrados para administrar (TD, Ex)
  • Tiempo de espera: 5 segundos
  • Se suministra con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante.
  • Se entrega con certificado de conformidad individual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 648, ISO 1769
Clase AS
Material AR-GLAS™, Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Color de graduación Azul
Graduaciones 0,1 ml
Tipo de graduación Marcado DE-M
Tolerancia ±0,03 ml
Color Azul
Volumen (métrico) 25 ml
Longitud (métrico) 520 mm
Tipo Pipeta con perilla