Learn More
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-Mark Bulb Pipets, with Certificate
Código de producto. 15885522 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
3 ml
4 ml
5 ml
6 ml
7 ml
10 ml
15 ml
25 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15885522 50 ml cada uno
15811475 3 ml cada uno
15815522 4 ml cada uno
15821475 5 ml cada uno
15825522 6 ml cada uno
15835522 7 ml cada uno
15804968 15 ml cada uno
15894958 10 ml cada uno
15855522 25 ml cada uno
15865522 30 ml cada uno
15875522 40 ml cada uno
12617046 100 ml cada uno
12 options
Código de producto. 15885522
Marca: BRAND™ 929718
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-Mark Bulb Pipets include DE-M Marking in blue enamel. Delivered with individual conformity certificate.
  • Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™
  • Marca 1 con marcado DE-M en esmalte azul
  • Clase AS
  • Certificado DIN EN ISO 648
  • Calibrados para administrar (TD, Ex)
  • Tiempo de espera: 5 segundos
  • Se suministra con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante.
  • Se entrega con certificado de conformidad individual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 648, ISO 1769
Clase AS
Material AR-GLAS™, Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Color de graduación Azul
Tipo de graduación Marcado DE-M
Tolerancia ±0,05 ml
Color Rojo
Volumen (métrico) 50 ml
Longitud (métrico) 540 mm
Tipo Pipeta con perilla