Descripción
- Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™
- Marca 1 con marcado DE-M en esmalte azul
- Clase AS
- Certificado DIN EN ISO 648
- Calibrados para administrar (TD, Ex)
- Tiempo de espera: 5 segundos
- Se suministra con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante.
- Se entrega con certificado de conformidad individual
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Para el suministro |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 648, ISO 1769 |
| Clase | AS |
| Material | AR-GLAS™, Vidrio sodocálcico |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Azul |
| Tipo de graduación | Marcado DE-M |
| Tolerancia | ±0,015 ml |
| Color | Rojo |
| Volumen (métrico) | 4 ml |
| Mostrar más |