Learn More
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-Mark Bulb Pipets, with Certificate
Código de producto. 12617046 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
3 ml
4 ml
5 ml
6 ml
7 ml
10 ml
15 ml
25 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12617046
Marca: BRAND™ 929719
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-Mark Bulb Pipets include DE-M Marking in blue enamel. Delivered with individual conformity certificate.
  • Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™
  • Marca 1 con marcado DE-M en esmalte azul
  • Clase AS
  • Certificado DIN EN ISO 648
  • Calibrados para administrar (TD, Ex)
  • Tiempo de espera: 5 segundos
  • Se suministra con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante.
  • Se entrega con certificado de conformidad individual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 648, ISO 1769
Clase AS
Material AR-GLAS™, Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Color de graduación Azul
Tipo de graduación Marcado DE-M
Tolerancia ±0,08 ml
Color Amarillo
Volumen (métrico) 100 ml
Longitud (métrico) 585 mm
Tipo Pipeta con perilla