Learn More
BRAND™ Pipeta con perilla con marca 1 Blaubrand™ AR-Glas™, con certificado de lote
Fabricadas con vidrio sodocálcico AR-GLAS™. Las pipetas con perilla de 1 marcas BRAND™ Blaubrand™ AR-Glas™ incluyen marcado DE-M en esmalte azul. Pedido total entregado de un lote (en la medida de lo posible).
53.95€ - 96.75€
Especificaciones
Calibración | Para el suministro |
---|---|
Clase | AS |
Material | AR-GLAS™, Vidrio sodocálcico |
Graduado | Sí |
Color de graduación | Azul |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15804487
|
BRAND™
229701 |
0,5 ml |
96.75€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15814487
|
BRAND™
229702 |
1 ml |
80.75€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 10-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15824487
|
BRAND™
229703 |
2 ml |
80.75€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 02-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15834487
|
BRAND™
229704 |
2,5 ml |
53.95€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™
- Marca 1 con marcado DE-M en esmalte azul
- Clase AS
- Certificado DIN EN ISO 648
- Calibrados para administrar (TD, Ex)
- Tiempo de espera: 5 segundos
- Se suministra con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante.
- Pedido total entregado de un lote (en la medida de lo posible)
Especificaciones
Para el suministro | |
AR-GLAS™, Vidrio sodocálcico | |
Azul |
AS | |
Sí | |
Marcado DE-M |