Learn More
BRAND™ Pipeta con perilla con marca 1 Blaubrand™ AR-Glas™, con certificado de lote
Código de producto. 15814487 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 ml
1 ml
2 ml
2,5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. 15814487
Marca: BRAND™ 229702
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio sodocálcico AR-GLAS™. Las pipetas con perilla de 1 marcas BRAND™ Blaubrand™ AR-Glas™ incluyen marcado DE-M en esmalte azul. Pedido total entregado de un lote (en la medida de lo posible).
  • Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™
  • Marca 1 con marcado DE-M en esmalte azul
  • Clase AS
  • Certificado DIN EN ISO 648
  • Calibrados para administrar (TD, Ex)
  • Tiempo de espera: 5 segundos
  • Se suministra con número de lote y un certificado de lote incluido por unidad de embalaje del fabricante.
  • Pedido total entregado de un lote (en la medida de lo posible)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 648
Clase AS
Material AR-GLAS™, Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Color de graduación Azul
Tipo de graduación Marcado DE-M
Tiempo mín. de flujo 5 s
Color Azul
Volumen (métrico) 1 ml
Longitud (métrico) 300 mm
Tipo Pipetas con perilla de una marca